Merck
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥27,100
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥27,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O2
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
NACRES:
NA.22
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.4374
密度
0.99954 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901151-BULK:
901151-5G:
901151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)