Merck
901040
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
別名:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H68Br2N2O4
CAS番号:
分子量:
872.85
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
形状
solid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901040-VAR:
901040-500MG:
901040-BULK:
試験成績書(COA)