Merck
900589
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Piperidin-2-yl)pyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900589-500MG:
900589-BULK:
900589-VAR:
900589-100MG:
900589-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)