Merck
71742
Sigma-Aldrich
Sodium methanethiolate, ナトリウムメタンチオラート
technical, ≥90% (RT)
別名:
Methanethiol ナトリウム塩, ナトリウムチオメトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,300
25 G
¥48,170
¥22,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,300
25 G
¥48,170
About This Item
化学式:
CH3SNa
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
3592983
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (RT)
フォーム
solid
SMILES記法
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
ハロアレ-ンからメチルアリ-ルスルフィドを合成するために用いられる強力な求核剤[1][2]; アルカンチオラ-トは、エステルやアリ-ルエ-テルのSN2脱アルキル化反応に有用な試薬です[3][4]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
71742-25G:
71742-BULK:
71742-VAR:
71742-5G:
71742-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order