Merck
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
SMILES記法
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI Key
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900577-1G:
900577-VAR:
900577-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)