Merck
900510
Sigma-Aldrich
Vinyl N,N-diisopropylcarbamate
別名:
Vinyl carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n/D 1.4397
密度
0.92 g/mL
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.0 °F
引火点(℃)
42.22 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)