安全性情報
900495
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
100 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
別名:
金ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,300
¥35,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,300
About This Item
UNSPSCコード:
12141717
NACRES:
NA.23
¥35,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanourchin
シェルフライフ
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
保管条件
protect from light
粒径
100 nm
λmax
680 nm
官能基
NHS ester
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Dr. FernandesおよびDr. Baptistaは、金ナノ粒子の合成と診断規制について、主にラテラルフローアッセイに焦点を当てて説明してます。
関連コンテンツ
金ナノ粒子へのタンパク質のコンジュゲーションについて、受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。