詳細
Particles:∼5.37E+9/mL
フォーム
liquid
nanourchin
OD
1
直径
90 nm
平均部品サイズ
90 nm
λmax
630 nm
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
797707-25ML:
797707-BULK:
797707-VAR:
797707-25ML-PW:
資料
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
生体材料科学は、生物学の研究にスマート材料を組み込むものであり、生体システムについて深い理解が要求されます。