900486
別名:
金ナノ粒子
900486-1EA
¥43,900
1 of 10
Sigma-Aldrich
795380
Gold nano-urchins
900226
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
900224
900495
741965
926957
Gold coated silica nanoparticles
741957
797723
900475
748056
CdSe/ZnSコアシェル型量子ドット
nanourchin
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
protect from light
70 nm
600 nm
maleimide
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エレクトロニクス材料
10 - Combustible liquids
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Dr. FernandesおよびDr. Baptistaは、金ナノ粒子の合成と診断規制について、主にラテラルフローアッセイに焦点を当てて説明してます。
金ナノ粒子へのタンパク質のコンジュゲーションについて、受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。