Merck
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
別名:
PMeOx-Azide, PMeOx-N3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥30,400
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥30,400
About This Item
化学式:
CH3(C4H7NO)nN3
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.23
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
法的情報
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。