Merck
900183
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H27O5
分子量:
369.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI Key
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900183-1MG-PW:
900183-BULK:
900183-1MG:
900183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)