Merck
900170
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D8H20O5
CAS番号:
分子量:
368.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
InChI Key
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 (Cortisone-d8) is deuterium-labeled Cortisone. Cortisone is an oxidized metabolite of cortisol (glucocorticoid).
アプリケーション
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 is used as an isotope.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900170-5MG-PW:
900170-VAR:
900170-1MG-PW:
900170-5MG:
900170-BULK:
900170-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)