安全性情報
900089
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III), ナノ粒子
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
濃度
5 mg/mL in chloroform
平均部品サイズ
25 nm (TEM)
官能基
oleic acid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Iron oxide nanoparticles exhibit biocompatibility and non-toxicity and are used as magnetic resonance imaging contrast agents, gene carriers for gene therapy, therapeutic agents for hyperthermia-based cancer treatment, magnetic sensing probes for in vivo diagnostics and for target specific drug delivery.[1][2][3]
その他情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900089-5ML:4548173965703
900089-VAR:
900089-5ML-PW:
900089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xianglong Hu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(9), 3904-3922 (2015-01-13)
Responsive polymeric assemblies and hybrid superstructures fabricated from stimuli-sensitive polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been the subject of extensive investigations during the past few decades due to their distinct advantages such as an improved water solubility, stimuli-responsiveness, excellent biocompatibility
Joan Estelrich et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 8070-8101 (2015-04-14)
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with
Jin Xie et al.
Theranostics, 2, 122-124 (2012-01-31)
This theme issue provides a timely collection of studies on magnetic nanoparticle-based imaging, bio-sensing, therapy and/or their combinations.
資料
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
マグネタイトナノ結晶の直接合成法(熱分解法、ソルボサーマル法、熱水法)と間接合成法(テンプレート法)について検討し、その将来的な展望と、磁性アセンブリ、磁性温熱療法、リチウムイオン電池などへの応用を説明します。
すべて表示
関連コンテンツ
磁性ナノ粒子への複数のバイオコンジュゲーション法の概要を示し、標準的なプロトコールの詳細を説明します。