同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
yellow
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C46H60O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h18,20,22,24,26,28,32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i10+1,11+1,30+1,31+1,43+1,44+1
InChI Key
QNFXTFFPNJWCQL-MUMAHXDWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Vitamin K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is a vitamin K2 isotope wherein C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8, and C-8′ carbons are replaced by 13C6.
WGK
WGK 3