アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n/D 1.325
密度
1.095 g/mL
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F5Si/c1-11(2,3)5(9,10)4(6,7)8/h1-3H3
InChI Key
MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 5-bromo-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 8-methoxy-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 1-(perfluoroethyl)isoquinoline
- 8-(tert-butoxy)-5,7-dichloro-2-(perfluoroethyl)quinolone
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - (calculated)
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - (calculated)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
900015-BULK:
900015-1G:
900015-10G:
900015-VAR:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
The major research interests of Prof. Jinbo Hu's lab include the development of new fluorination reagents and reactions, especially the difluoromethylation, difluoromethylenation, and monofluoromethylation methods.