Merck
431044
Sigma-Aldrich
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
97%
別名:
1-(Trimethylsilyl)heptafluoropropane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
242.21
Beilstein:
1769415
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.324 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
密度
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F7Si/c1-14(2,3)6(12,13)4(7,8)5(9,10)11/h1-3H3
InChI Key
PKLASFRWKXWKII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アレーンのトリフルオロメチル化
  • 求核付加とそれに続く分子内アザ-Michael反応
  • カルボニル化合物、アルジミン、他の有機基質のペルフルオロアルキル化
Used to prepare perfluoroalkyl compounds[1] and heptafluoro-n-propyl derivatives of phosphorus and silicon.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
431044-VAR:
431044-250MG:
431044-1G:
431044-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Ind. Chem. Soc., 55, 1254-1254 (1978)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 984-984 (1991)
Eleonora Perego et al.
Lab on a chip, 21(4), 735-745 (2021-01-26)
Despite the importance for cellular processes, the dynamics of molecular assembly, especially on fast time scales, is not yet fully understood. To this end, we present a multi-layer microfluidic device and combine it with fluorescence fluctuation spectroscopy. We apply this