スキップする
PGR1
アブシジン酸イムノアッセイ検出キット
Quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissue
別名:
Abscisic Acid Detection Kit, Immunoassay Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥212,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
10171502
Storage temp.:
2-8°C
¥212,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit is used to quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissues under normal and stress conditions. The plant growth regulator (PGR) enzyme immunoassay detection kit is a convenient test for the quantitative determination of plant hormones. The test utilizes monoclonal antibodies specific to the targeted hormones.
Application
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit has been used in measuring the levels of abscisic acid (ABA):
  • in Sedum alfredii roots
  • in Brassica juncea plant[1]
  • in Medicago truncatula and Arabidopsis thaliana seedlings[2]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RAB0208RAB0412RAB0023
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
保管分類
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Hi, how many samples can one measure with the PGR1 kit? Thanks
    1 回答
    1. This kit includes 3 tracers and 6 substrate tablets which are sufficient to perform 96 tests. One 1 x 8 stripwell 96 multiwell plate is supplied with each kit.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Si potrebbe avere un pdf del protocollo del saggio del contenuto di ABA? Non riesco a vederlo dal sito.
    1 回答
    1. The protocol for this item is available at the product page under the 'More Documents' tab in the DOCUMENTATION section. Please see the link below to review: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf