Merck
857823
Sigma-Aldrich
4-スルホフェニル イソチオシアナート ナトリウム塩 一水和物
technical grade
別名:
4-イソチオシアナトベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SC6H4NCS·H2O
CAS番号:
分子量:
255.25
Beilstein:
3777198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
powder
官能基
isothiocyanate
sulfonic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
857823-VAR:
857823-5G:
857823-1G:
857823-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)