Merck
856576
Sigma-Aldrich
Adogen® 464
別名:
メチルトリアルキル(C8-C10)アンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
expl. lim.
12 %
屈折率
n20/D 1.4665 (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
InChI Key
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
一般的な相間移動触媒。 分光光度定量のための金属イオンの抽出に用いられます
法的情報
Adogen is a registered trademark of Evonik Goldschmidt Corporation
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
856576-1L:
856576-VAR:
856576-500ML:4548173288222
856576-100ML:4548173288239
856576-5ML:4548173288215
856576-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 30-30 (1992)
Rev. Roum. Chim., 36, 77-77 (1991)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)