Merck
850128
Sigma-Aldrich
1-アセチル-5-ニトロインドリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O3
CAS番号:
分子量:
206.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
175-176 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)