Merck
809926
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D6H38O3
CAS番号:
分子量:
422.67
EC Number:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
liquid
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of dihydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809926-VAR:
809926-BULK:
809926-1ML:
809926-1ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of 1, 25-dihydroxyvitamin D2 and D3 in serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Clinical Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis, 63(2), 291-300 (2016)
Paola Illesca et al.
Food & function, 11(10), 9086-9102 (2020-10-08)
Nutritional interventions are promising tools for the prevention of obesity. The n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (n-3 LCPUFA) docosahexaenoic acid (DHA) modulates immune and metabolic responses while the antioxidant hydroxytyrosol (HT) prevents oxidative stress (OS) in white adipose tissue (WAT).
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)