Merck
90210
Millipore
D-(+)-トレハロース 二水和物
D-(+)-Trehalose dihydrate
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
別名:
トレハロース二水和物、a-d-グルコピラノシル-a-d-グルコピラノシド, α,α-トレハロース, α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥45,700
250 G
¥154,000
¥45,700
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥45,700
250 G
¥154,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
378.33
Beilstein:
5322018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥45,700
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
分子量
378.33  g/mol
不純物
≤0.1% glucose
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
D-(+)-トレハロースは、2つのα-グルコース単位からなる二糖です。種々の細胞凍結培地における抗凍結剤として使用されています。輸送媒地の保護剤として使用されます。アンヒドロバイオロジー(無水生活)を営む種に特に多く存在します。トレハロースは微生物の糖質貯蔵物であり、熱、冷却、脱水、乾燥、酸化などの有害な状態から微生物を保護します。トレハロースはタンパク質の折り畳みに影響する化学的シャペロンとして機能します。in vitroでアミロイドの発生とβ-アミロイドの蓄積を防ぐことが知られています。トレハロースと同様の作用が、ハンチンチンタンパク質凝集で観察されています。このため、アルツハイマー′病やハンチントン′病で保護的役割を果たす可能性があります。トレハロースは、サルモネラ細胞の初期の増殖を促します。
アプリケーション
D-(+)-トレハロースは、特定の細胞培養で環境ストレスを乗り切るための糖質貯蔵物として使用できます。 バイオ医薬品のモノクローナル抗体製剤に使えるほか、タンパク質安定剤としても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90210-50G:
90210-VAR:
90210-250G:
90210-10G:
90210-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ashwani Kesarwani et al.
Scientific reports, 11(1), 3049-3049 (2021-02-06)
Due to the limited utility of Bacillus Calmette-Guérin (BCG), the only approved vaccine available for tuberculosis, there is a need to develop a more effective and safe vaccine. We evaluated the safety and efficacy of a dry powder aerosol (DPA)
Long Zheng et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3694-3706 (2020-04-11)
The murine Lym-1 mAb targets a discontinuous epitope (Lym-1 epitope) on several subtypes of HLA-DR, which is upregulated in a majority of human B-cell lymphomas and leukemias. Unlike CD19, the Lym-1 epitope does not downregulate upon crosslinking, which may provide
Xiu He et al.
Cells, 9(1) (2020-01-18)
Silicosis is an occupational lung disease characterized by persistent inflammation and irreversible fibrosis. Crystalline silica (CS) particles are mainly phagocytized by alveolar macrophages (AMs), which trigger apoptosis, inflammation, and pulmonary fibrosis. Previously, we found that autophagy-lysosomal system dysfunction in AMs
Sebastian D Burz et al.
Scientific reports, 9(1), 8897-8897 (2019-06-22)
Owing to the growing recognition of the gut microbiota as a main partner of human health, we are expecting that the number of indications for fecal microbiota transplantation (FMT) will increase. Thus, there is an urgent need for standardization of
Cristina Blázquez et al.
eLife, 9 (2020-08-11)
The use of cannabis is rapidly expanding worldwide. Thus, innovative studies aimed to identify, understand and potentially reduce cannabis-evoked harms are warranted. Here, we found that Δ9-tetrahydrocannabinol, the psychoactive ingredient of cannabis, disrupts autophagy selectively in the striatum, a brain
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
質問
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. San Diego, CA
    • 1件のレビュー
    • 2件の投票
    星5/5個です。
    Excellent quality
    Excellent quality and prompt delivery, no complaints
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー