Merck
808458
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
別名:
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO4
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
>95% (HPLC)
形状
powder
mp
206-211 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
InChI Key
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used as an adhesive primer in dental resorative systems.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808458-VAR:
808458-BULK:
808458-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Fujisawa et al.
Dental materials journal, 11(1), 17-25 (1992-06-01)
N-methacryloyloxy-5-aminosalicylic acid (MASA) has recently been used as an adhesive primer in restorative resin systems. To monitor the biological activity of MASA, we studied changes in NMR-chemical shifts (delta H) and the differential scanning calorimetry (DSC) phase transition temperature (Tm)