Merck
808423
Sigma-Aldrich
HandaPhos
toluene solution (14 mg HandaPhos per 1 mL of toluene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
転移温度
flash point 42.0 °F
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
アプリケーション
HandaPhos is a monophosphine ligand. As reported by Lipshutz and coworkers, HandaPhos, in tandem with designer surfactant TPGS-750-M, allows for palladium-catalyzed cross-couplings to be performed at room temperature requiring levels of palladium lower than 1000 ppm (less than 0.1 mol %). HandaPhos can be used in cross-couplings such as Suzuki-Miyaura, Sonogashira, Buchwald-Hartwig and several other commonly used cross-coupling reactions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808423-2ML:4548174007549
808423-VAR:
808423-BULK:
808423-1ML:4548174007532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Micellar catalysis-enabled sustainable ppm Au-catalyzed reactions in water at room temperature.
Klumphu P, et al.
Chemical Science, 8(9), 6354-6358 (2017)
Sustainable HandaPhos-ppm Palladium Technology for Copper-Free Sonogashira Couplings in Water under Mild Conditions.
Handa S, et al.
Organic Letters, 20 (3), 542?545-542?545 (2018)
Synthetic Chemistry in a Water World. New Rules Ripe for Discovery.
Lipshutz B H
Current opinion in green and sustainable chemistry., 11, 1-8 (2018)
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.