形状
capsule
特徴
generation 2
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
807869-VAR:
807869-BULK:
807869-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Buchwaldらが開発したクロスカップリング反応用の触媒と配位子の発展は目覚しく、簡便で効率的な化学合成へ大きく貢献しています。
The advent of the Buchwald portfolio of ligands and complexes for cross-coupling reactions in the past decade has greatly advanced the ease of performing this transformation.