安全性情報
925950
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥39,900
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥39,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti3AlCN
分子量:
196.60
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
gray to black
溶解性
insoluble
SMILES記法
[Ti][Ti][Ti][Al]([N])[C]
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase is an excellent MXene precursor; and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925950-BULK:
925950-25G:
925950-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
エネルギー変換と貯蔵の先端技術は、性能の向上と環境負荷の低減を目指している。
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
すべて表示