Merck
806803
Sigma-Aldrich
シリカ
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 4 nm, Hexagonal pore morphology
別名:
SBA-15, 二酸化ケイ素, 多孔質シリカ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
表面積
750-850 m2/g
粒径
<150 μm
ポアサイズ
0.7-0.9 cm3/g pore volume
4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メソ多孔性シリカは多孔性構造を持つ無機物質で、クロマトグラフィー、触媒、医薬品送達およびイメージングに用途があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806803-VAR:
806803-BULK:
806803-5G:4548173956510
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカ mesoporous, 3&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806765
シリカ
シリカ mesoporous, 2&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806587
シリカ
シリカ mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
806889
シリカ
シリカ mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806811
シリカ
シリカ mesoporous MCM-48, &lt;15&#160;&#956;m particle size, pore size 3&#160;nm, amine functionalized
Sigma-Aldrich
900769
シリカ
シリカ mesoporous, 0.5&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
808989
シリカ
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
資料
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などのさまざまな分野で使用されています。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。