Merck
806471
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)
average Mn 30,000
別名:
NIPAMポリマー, PNIPAM, ポリNIPAM, ポリアクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
average Mn 30,000
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PolyNIPAMは刺激応答性ポリマーです。PDIが低いということは、鎖長の分布が狭く、通常、再現性が良好になることを意味します。熱応答性高分子薬物送達システムを含む、感熱被覆したマイクロ/ナノ材料の開発用ポリマーです。
温度感受性ポリマーは、ヒドロゲルの形成に使用することが可能です。温度が約32°Cまで上昇すると、ポリマー水溶液は、可溶性状態から不溶性状態へと相転移します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
806471-VAR:
806471-1G:
806471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。