Merck
805637
Sigma-Aldrich
XPhos-Pd-G2 GT capsule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H59ClNPPd
分子量:
786.80
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
capsule
特徴
generation 2
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)C(C=C1C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=CC=CC=C2C(C3CCCCC3)C4CCCCC4.NC5=C(C6=C([Pd]Cl)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C34H50.C12H10N.ClH.Pd/c1-23(2)28-21-31(24(3)4)34(32(22-28)25(5)6)30-20-14-13-19-29(30)33(26-15-9-7-10-16-26)27-17-11-8-12-18-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h13-14,19-27,33H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
ZKKCVBQNSHPVBL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Convenient dosable form of XPhos-Pd-G2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805637-VAR:
805637-BULK:
805637-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Buchwaldらが開発したクロスカップリング反応用の触媒と配位子の発展は目覚しく、簡便で効率的な化学合成へ大きく貢献しています。
The advent of the Buchwald portfolio of ligands and complexes for cross-coupling reactions in the past decade has greatly advanced the ease of performing this transformation.