Merck
805041
Sigma-Aldrich
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16OSi
CAS番号:
分子量:
168.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Fp: 15.8°F
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4524
密度
0.8680 g/mL at 25 °C
官能基
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
アプリケーション
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)