Merck
804770
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)213CO
分子量:
91.07
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CO[13C](OC)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i3+1
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
804770-VAR:
804770-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)