solid
SMILES記法
[Mo].[LiH].S
InChI Key
CYKBBUJFMSTBEP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Owing to the thickness dependent physical and chemical properties, the transition metal dichalcogenide (TMD) based two dimensional (2D) nanomaterials have drawn significant attention recently. The atomically thin layers of MoS2 represent important class of TMD based 2D-material. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
902462-1G:4548173368016
902462-VAR:
902462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。