Merck
803332
Sigma-Aldrich
Sulfo-SANPAH(スルフォスクシニミジル 6-(4'-アジド-2'-ニトロフェニルアミノ)ヘキサノアート)
別名:
(sulfosuccinimidyl 6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate), 1-[[6-[(4-azido-2-nitrophenyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid monosodium salt, Sulfo-SANPAH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥73,200
¥73,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥73,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17O9N6NaS
分子量:
492.40
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥73,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
492.4
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管条件
desiccated
溶解性
water: soluble
官能基
azide
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCNC2=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C2[N+]([O-])=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C16H18N6O9S.Na/c17-20-19-10-5-6-11(12(8-10)22(26)27)18-7-3-1-2-4-15(24)31-21-14(23)9-13(16(21)25)32(28,29)30;/h5-6,8,13,18H,1-4,7,9H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI Key
XXUXLXCHYVHAOD-UHFFFAOYSA-M
詳細
ANB-NOS および Sulfo-SANPAH はヘテロ二機能性クロスリンカーであり、アミン反応性 N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)エステルおよび光活性化可能なニトロフェニルアジドを含みます。NHS エステルは pH 7~9 のバッファー中で一級アミノ基(-NH2)と効率的に反応し安定なアミド結合を形成します。紫外線に暴露すると、ニトロフェニルアジドは二重結合と付加反応を開始するニトレン類を生成し、C-H および N-H に挿入、または引き続く環拡大により求核試薬(たとえば一級アミンなど)と反応します。
アプリケーション
  • 剛性調整可能な基板上での細胞接着の動的制御による集団細胞移動のメカノバイオロジーの解析: この研究では、細胞接着研究における光化学架橋に Sulfo-SANPAH を使用しています(Kamimura et al., 2017)。
  • ArgGlyAspSer(RGDS)固定化キトサン上での L929 線維芽細胞の接着と増殖の評価: この論文では、キトサン基板上での線維芽細胞の接着を強化するために Sulfo-SANPAH を使用する方法について調査しています(Karakecili et al., 2016)。
特徴および利点
  • 反応性を有するグループ:スルホ-NHS エステルおよびニトロフェニルアジド
  • 反応標的:アミノ基および任意の求核試薬
  • 開裂しません
  • N-スルホスクシンイミジル-6-(4'-アジド-2'-ニトロフェニルアミノ)ヘキサノアート
  • 最適な光分解は 320~350 nm で起こります;照射による生体分子の損傷を最小限にとどめます
  • 水溶性;非開裂
注意
本製品は湿気に敏感です。バイアルは湿気への暴露を減らすためジッパー袋に乾燥剤とともに梱包されています。冷所で保存後は、バイアル内の結露を防ぐため、開封前に室温に戻してください。溶液は用時調製としてください。保存溶液としての保存は推奨しません。使用後は、バイアルをジッパー袋に戻してください。袋を閉じ、推奨温度で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
803332-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christianne Gaudet et al.
Biophysical journal, 85(5), 3329-3335 (2003-10-29)
We examine the relationships of three variables (projected area, migration speed, and traction force) at various type I collagen surface densities in a population of fibroblasts. We observe that cell area is initially an increasing function of ligand density, but
F M Uckun et al.
Science (New York, N.Y.), 267(5199), 886-891 (1995-02-10)
B-cell precursor (BCP) leukemia is the most common form of childhood cancer and the second most common form of acute leukemia in adults. Human BCP leukemia was treated in a severe combined immunodeficient mouse model by targeting of the tyrosine
Xiao-Feng Zhang et al.
The Journal of cell biology, 218(7), 2329-2349 (2019-05-28)
Serotonin (5-HT) is known to increase the rate of growth cone advance via cofilin-dependent increases in retrograde actin network flow and nonmuscle myosin II activity. We report that myosin II activity is regulated by PKC during 5-HT responses and that
Yuehua Yang et al.
Biophysical journal, 119(7), 1427-1438 (2020-09-09)
Cell durotaxis is an essential process in tissue development. Although the role of cytoskeleton in cell durotaxis has been widely studied, whether cell volume and membrane tension are implicated in cell durotaxis remains unclear. By quantifying the volume distribution during
Dariusz Lachowski et al.
Scientific reports, 9(1), 7299-7299 (2019-05-16)
Liver fibrosis is characterised by a dense and highly cross-linked extracellular matrix (ECM) which promotes progression of diseases such as hepatocellular carcinoma. The fibrotic microenvironment is characterised by an increased stiffness, with rigidity associated with disease progression. External stiffness is
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf