Merck
802743
Sigma-Aldrich
アクイヴィオン(アクイビオン)® E98-09S
membrane sheet, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 90 μm
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
製品802743は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
membrane sheet
含みます
CF3 polymer chain ends as stabilizer
L × W ×厚み
31 cm × 31 cm × 90 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aquivion® PFSA ionomer membranes are melt-extruded films based on the short-side-chain (SSC) copolymer of Tetrafluoroethylene and the Sulfonyl Fluoride Vinyl Ether (SFVE) F2C=CF-O-(CF2)2-SO2F industrially produced by Solvay Specialty Polymers. Following a film hydrolysis the perfluoropolymer′s functional groups are operative in their sulfonic acid form, SO3H.
アプリケーション
Aquivion® PFSA membranes are used for electrochemical applications such as, but not limited to, polymer electrolyte fuel cells, electro-deionization systems, ozone generators, water electrolyzers, hydrogen separators and compressors, redox flow batteries as well as pervaporation or gas humidification systems.
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802743-1EA:
802743-BULK:
802743-VAR:
802743-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
電気化学的淡水化の進歩とPEMFC劣化の解明が水素技術の進歩を促進します。