Merck
802107
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
別名:
NIPAM polymer, PNIPAM-NH2, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyacrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(C6H11NO)n(CH2)NH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
Mn 5,000
PDI
≤1.3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials[1] including thermoresponsive polymeric drug delivery systems.[2] The amine functinal group can be used to attach a variety of biomolecules to the polymer chain.
法的情報
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents: WO98/01478, WO99/311444.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802107-1G:
802107-BULK:
802107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversibly thermo-responsive alkyl-terminated poly(N-isopropylacrylamide) core-shell micellar structures.
Chung JE, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 9(1-2), 37-48 (1997)
Hua Wei et al.
Biomaterials, 28(1), 99-107 (2006-09-09)
A four-arm star block copolymer, comprised of a hydrophobic PMMA arm and an average of three hydrophilic poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) arms were designed and synthesized from the molecular level. The amphiphilic star block copolymer is capable of self-assembling into micelles in
資料
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
生体材料科学は、生物学の研究にスマート材料を組み込むものであり、生体システムについて深い理解が要求されます。