Merck
797782
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-d7
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6D4COCD3
分子量:
206.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C(Br)=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WYECURVXVYPVAT-AAYPNNLASA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)