Merck
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2
CAS番号:
分子量:
92.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
SMILES記法
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI Key
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797111-BULK:
797111-100MG:
797111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)