Merck
796921
Sigma-Aldrich
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28BNO4
CAS番号:
分子量:
309.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C1
InChI
1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-9-12(11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h9H,8,10-11H2,1-7H3
InChI Key
KEEIJBAOTMNSEN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
796921-BULK:
796921-VAR:
796921-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)