Merck
795763
Sigma-Aldrich
{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
別名:
3-CF3BPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8F3O3P
CAS番号:
分子量:
240.12
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
OP(CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
TVXYXFHWFHNWTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tuning of surface energy, wetting and work function of metal oxides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795763-VAR:
795763-250MG:
795763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quadrupolar donor?acceptor substituted oligo(phenylenevinylene)s?synthesis and solvatochromism of the fluorescence
Detert, H.;
Journal of Physical Organic Chemistry, 17, 1051-1056 (2004)
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for