詳細
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
アッセイ
>95% (reactant free)
フォーム
dispersion
nanourchin
表面積
1.13E+04nm^2
平均部品サイズ
60 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
795399-25ML-PW:
795399-25ML:
795399-VAR:
795399-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.