Merck
794252
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥56,470
¥56,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥56,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
分子量:
223.27
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥56,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product was reported as an intermediate toward the synthesis of acridine-containing 1, 2-dioxetanes which have been utilized as thermochemiluminescence labels in bioanalysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
794252-VAR:
794252-BULK:
794252-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.