アッセイ
98%
品質水準
形状
powder
mp
207 °C
SMILES記法
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.[Co+2]
InChI
1S/3C12H15N3.2C2F6NO4S2.Co/c3*1-12(2,3)10-5-7-13-11(9-10)15-8-4-6-14-15;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3*4-9H,1-3H3;;;/q;;;2*-1;+2
InChI Key
CUSFJXUEEGOGPG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805386-BULK:
805386-VAR:
805386-5G:4548173985299
試験成績書(COA)
資料
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.