詳細
volume resistivity 30 - 35 μΩ-cm at a 180°C cure temperature
形状
paste (white)
組成
Solids content, 65-75%
粘度
6000-9000 mPa.s (at shear rate of 10 sec-1 at 25°C)
詳細
アプリケーション
This Conductive Silver Printing Ink is comprised of a mixture of pure silver particles and organometallic silver compound in an organic medium. When printed on polyester (PET or PEN) films and then cured at 150 - 180°C, the particles consolidate to form a chemically-welded, continuous silver track to yield low bulk resistivity.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791903-VAR:
791903-BULK:
791903-10G:4548173982700
791903-20G:4548173982717
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
太陽電池、ディスプレイ、センサーおよびバイオメディカルデバイスなどのアプリケーションにおいて、導電性電極のパターニング技術の向上が求められています。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。