詳細
Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)
形状
paste (white)
濃度
20.0 wt. % (+/- 1.2 wt%)
平均部品サイズ
150-250 nm (scatter)
粘度
15000-25000 mPa.s (Analysis carried out with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1)
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Scattering Titania Paste contains highly dispersed anatase scattering particles (150nm to 250nm). This paste produces a non-active scattering layer when applied onto a pre-printed active layer.
After drying; this paste must be fired – together with the pre-printed active layers – at or above 500°C. This results in an opaque sintered layer; with a thickness of ~3μm for one printed layer; when using a 90T mesh screen.
Storage: Store in the dark at 20°C
法的情報
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791539-5G:4548173962672
791539-20G:4548173962665
791539-BULK:
791539-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.