Merck
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
208.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
206-211 °C (decomposition)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
InChI Key
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791229-500MG:
791229-VAR:
791229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)