Merck
791059
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO213CCH=CHCO2Na
分子量:
159.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=[13C]([O-])/C=C/C([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1;;
InChI Key
MSJMDZAOKORVFC-ADRKLVQTSA-L
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791059-VAR:
791059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)