Merck
77983
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl azide
≥97.0%
別名:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-パーフルオロノニル アジド, 3-(Perfluorohexyl)propyl azide, 9-Azido-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorononane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6F13N3
CAS番号:
分子量:
403.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.342
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
InChI Key
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
77983-5MG:
77983-BULK:
77983-25MG:
77983-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)