Merck
779520
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
別名:
2-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, o-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3N3
CAS番号:
分子量:
187.12
Beilstein:
1457457
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)12-13-11/h1-4H
InChI Key
KNPDKRVXJOVOQP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
レビュー[1]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779520-50ML:
779520-10ML:
779520-BULK:
779520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide