安全性情報
777994
Sigma-Aldrich
CdTeコア型量子ドット
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
別名:
QD, 人工原子, 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdTe
EC Number:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
蛍光検出
λem 770 nm
, quantum yield 10%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
777994-25MG:4548173333779
777994-10MG:4548173333762
777994-BULK:
777994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aga; R. S.; Jr.;
Nanotechnology, 20(46), 465204/1-465204/1 (2009)
P Haro-González et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(17), 2652-2658 (2012-06-16)
The potential use of CdTe quantum dots as luminescence nano-probes for lifetime fluorescence nano-thermometry is demonstrated. The maximum thermal sensitivity achievable is strongly dependent on the quantum dot size. For the smallest sizes (close to 1 nm) the lifetime thermal
A Rameshkumar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 74-82 (2012-07-17)
This study was undertaken to evaluate the antioxidant potential of an aqueous extract from Merremia emarginata leaves because this plant has a very high flavonoid and phenol content. The in vitro antioxidant activity was measured by diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
資料
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
ディスプレイ技術における量子ドットの商業的成功に続いて、生命科学におけるイメージングツールとしての応用も検討が進んでいます。量子ドットは、従来の有機色素および蛍光タンパク質の光学的性質よりも優れた特性を多く示します。
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
すべて表示
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.