Merck
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
別名:
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F2O3
CAS番号:
分子量:
188.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
85-90 °C
SMILES記法
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
InChI Key
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777706-BULK:
777706-VAR:
777706-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)